Få mere at vide
Tri-n-butyltinhydrid, 97%
Artikelnummer. 11463900
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463900 50 g 50g
11453900 10 g 10g
11440883 25 g 25g
11450883 100 g 100g
11473900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13298.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290,058 g/mol
Tri-n-butyltinhydrid bruges som et radikalreagens ved reduktiv spaltning, radikal dehalogenering og intramolekylær radikal ringslutning. Det fremmer også intramolekylær ringdannelse, hvilket fører til isoxazolo-benzaulen ringsystem. Yderligere virker det som et reduktionsmiddel til omdannelse af alkylhalogenider til carbonhydrider. Ud over dette bruges det i et veterinært anthelmintikum til fjerkræ og et mellemprodukt til fremstilling af andre butyltinforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butyltinhydrid bruges som et radikalreagens ved reduktiv spaltning, radikal dehalogenering og intramolekylær radikal ringslutning. Det fremmer også intramolekylær ringdannelse, hvilket fører til isoxazolo-benzaulen ringsystem. Yderligere virker det som et reduktionsmiddel til omdannelse af alkylhalogenider til carbonhydrider. Ud over dette bruges det i et veterinært anthelmintikum til fjerkræ og et mellemprodukt til fremstilling af andre butyltinforbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-73-3
Molekylær formel C12H27Sn
Molekylvægt (g/mol) 290.06
MDL nummer MFCD00009416
InChI nøgle PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC navn tributylstannyl
SMIL CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin hydride
Smeltepunkt 0 °C til 1 °C
Tæthed 1.098
Kogepunkt 68 °C til 74 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.473
Mængde 50 g
FN nummer UN2929
Beilstein 3587329
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 291.07
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tri-n-butyltin hydride, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butyltin hydride