Få mere at vide
Tri-n-butyltinhydrid, 97%
Artikelnummer. 11450883
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450883 100 g 100g
11453900 10 g 10g
11440883 25 g 25g
11463900 50 g 50g
11473900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13298.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290,058 g/mol
Tri-n-butyltinhydrid bruges som et radikalreagens ved reduktiv spaltning, radikal dehalogenering og intramolekylær radikal ringslutning. Det fremmer også intramolekylær ringdannelse, hvilket fører til isoxazolo-benzaulen ringsystem. Yderligere virker det som et reduktionsmiddel til omdannelse af alkylhalogenider til carbonhydrider. Ud over dette bruges det i et veterinært anthelmintikum til fjerkræ og et mellemprodukt til fremstilling af andre butyltinforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butyltinhydrid bruges som et radikalreagens ved reduktiv spaltning, radikal dehalogenering og intramolekylær radikal ringslutning. Det fremmer også intramolekylær ringdannelse, hvilket fører til isoxazolo-benzaulen ringsystem. Yderligere virker det som et reduktionsmiddel til omdannelse af alkylhalogenider til carbonhydrider. Ud over dette bruges det i et veterinært anthelmintikum til fjerkræ og et mellemprodukt til fremstilling af andre butyltinforbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-73-3
Molekylær formel C12H27Sn
Molekylvægt (g/mol) 290.06
MDL nummer MFCD00009416
InChI nøgle PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC navn tributylstannyl
SMIL CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin hydride
Smeltepunkt 0 °C til 1 °C
Tæthed 1.098
Kogepunkt 68 °C til 74 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.473
Mængde 100 g
FN nummer UN2929
Beilstein 3587329
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 291.07
Procent renhed 97%