Få mere at vide
Tri-n-butyltinfluorid
Artikelnummer. 11470231
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470231 5 g 5g
11364527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470231 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039602.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Tri-n-butyltinfluorid er et reagens, der anvendes til selektiv desilylering af bis(silyl)enolethere. Det bruges også som antifoulant til marine malinger; reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1983-10-4
MDL nummer MFCD00013547
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin fluoride
Smeltepunkt 248 °C til 252 °C
Lugt Gennemtrængende
Molekylær formel C12H29FSn
Mængde 5 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym fluorotributyltin, tributyltin fluoride, stannane, tributylfluoro, fluorotributylstannane, tri-n-butyltin fluoride, stannane, fluorotributyl, fluorotri-n-butyltin, tin, tributylfluoro, tributylstannane fluoride, tri-n-butylstannyl fluoride
Opløselighedsinformation Opløseligt i upolare organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
InChI nøgle STUMXSORVXBBJR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)F
IUPAC navn tributyl(fluor)stannan
Molekylvægt (g/mol) 311.07
PubChem CID 16120
Formel vægt 309.04
Fysisk form Pulver