Få mere at vide
Tri-n-butyltinfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364527 25 g 25g
11470231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039602.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Tri-n-butyltinfluorid er et reagens, der anvendes til selektiv desilylering af bis(silyl)enolethere. Det bruges også som antifoulant til marine malinger; reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1983-10-4
MDL nummer MFCD00013547
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin fluoride
Smeltepunkt 248°C to 252°C
Lugt Pungent
Molekylær formel C8H15NaO2
Mængde 25 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Opløselighedsinformation Soluble in nonpolar organic solvents. Insoluble in water.
InChI nøgle BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium; octanoat
Molekylvægt (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formel vægt 309.04
Fysisk form Pulver