Få mere at vide
Tri-n-butyltinchlorid, 96%
Artikelnummer. 11439632
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439632 250 g 250g
11429632 50 g 50g
11419632 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439632 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10746.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325,508 g/mol
Tri-n-butyltinchlorid bruges både som hormonforstyrrende og som hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butyltinchlorid bruges som en hormonforstyrrende stof såvel som en hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, heptan, benzen og toluen. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-22-9
Molekylær formel C12H27ClSn
Molekylvægt (g/mol) 325.508
MDL nummer MFCD00000521
InChI nøgle GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
PubChem CID 15096
ChEBI CHEBI:79734
IUPAC navn tributyl(chlor)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin chloride
Smeltepunkt -19 °C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 171 °C til 173 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 120 °C (248 °F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 250 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3535715
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, heptan, benzen og toluen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 325.51
Procent renhed 96%