Få mere at vide
Tri-n-butyltinchlorid, 96%
Beskrivelse
Tri-n-butyltinchlorid bruges både som hormonforstyrrende og som hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-butyltinchlorid bruges som en hormonforstyrrende stof såvel som en hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, heptan, benzen og toluen. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butyltin chloride |
| Smeltepunkt | -19 °C |
| Tæthed | 1.2 |
| Kogepunkt | 171 °C til 173 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 120 °C (248 °F) |
| Brydningsindeks | 1.491 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Beilstein | 3535715 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol, heptan, benzen og toluen. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |