Få mere at vide
Tri-n-butyltinchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419632
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419632
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10746.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325.508 g/mol
Tri-n-butyltinchlorid bruges både som hormonforstyrrende og som hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butyltinchlorid bruges som en hormonforstyrrende stof såvel som en hæmmer for V-ATPaserne. Det bruges også som et gnaverafvisende middel til kabelbelægninger. Yderligere bruges det i varmende glasbelægning. Det bruges også som korrosionsfjerner.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, heptan, benzen og toluen. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-22-9
Molekylær formel C12H27ClSn
Molekylvægt (g/mol) 325.508
MDL nummer MFCD00000521
InChI nøgle GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
PubChem CID 15096
ChEBI CHEBI:79734
IUPAC navn tributyl(chlor)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin chloride
Smeltepunkt -19°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 171°C to 173°C (25 mmHg)
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.491
Mængde 1000 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3535715
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formel vægt 325.51
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.