Få mere at vide
Tri-n-butyltin bromide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334869 1 g 1g
11324869 5 g 5g
11314869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071185.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-23-0
Molekylær formel C12H27BrSn
Molekylvægt (g/mol) 369.962
MDL nummer MFCD00010660
InChI nøgle FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
PubChem CID 305767
IUPAC navn bromo(tributyl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyltin bromide
Tæthed 1.338 g/mL
Kogepunkt 163°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 369.96
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske