Få mere at vide
Tri-n-butylfosfin, 94%
Artikelnummer. 15471057
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471057 50 g 50g
15481057 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014114.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202,32 g/mol
Tri-n-butylphosphin bruges som katalysatormodificerende middel i den koboltkatalyserede hydroformylering af alkener til industriel brug. Det bruges også som et stærkt reduktionsmiddel og polymerisationstværbindingskatalysator. Det bruges som mellemprodukt til faseoverførselskatalysatorer. Anvendes med platin (II) eller (IV) i en intermolekylær hydroaminering af inaktiverede alkener. Det bruges som 1,4-additionskatalysator; anvendes sammen med disulfider til thioetherificering af alkoholer; acyleringskatalysator; anvendes til fremstilling af aktive estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til spaltning af disulfidbindinger, som en polymerisationstværbindingskatalysator, som et organisk mellemprodukt og i brændstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-40-3
Molekylær formel C12H27P
Molekylvægt (g/mol) 202.32
MDL nummer MFCD00009462
InChI nøgle TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
IUPAC navn tributylphosphan
SMIL CCCCP(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butylphosphine
Smeltepunkt -65 °C
Tæthed 0.820 g/mL
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt >93 °C (199 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.462
Mængde 50 g
FN nummer UN3254
Beilstein 1738261
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Blandet med ether, methanol, ethanol og benzen
Formel vægt 202.32
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butylphosphine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributylphosphine