Få mere at vide
Tri-n-butylphenyltin, 97%
Artikelnummer. 15481908
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481908 25 g 25g
15461908 1 g 1g
15471908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55596.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367,164 g/mol
Det anvendes i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i kemisk forskning.
Opløselighed tungt opløselig (9,9E
-5 g/L) (25 C)°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 960-16-7
Molekylær formel C18H32Sn
Molekylvægt (g/mol) 367.164
MDL nummer MFCD00134394
InChI nøgle SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
IUPAC navn tributyl(phenyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butylphenyltin
Farve Farveløs
Tæthed 1.125 g/mL
Kogepunkt 125 °C til 128 °C (0,14 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lineær formel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brydningsindeks 1.516
Mængde 25 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3610571
Opløselighedsinformation Sparsomt opløselig (9,9E-5 g/L) (25 °C)
Formel vægt 367.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske