Få mere at vide
Tri-n-butylgermaniumhydrid, 97+%
Artikelnummer. 11375427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375427 1 g 1g
11365427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042688.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Reduktion af benzylchlorid | CAS: 998-39-0 | C12H27Ge | 243,978 g/mol
Tri-n-butylgermaniumhydrid bruges til reduktion af benzylchlorider. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-39-0
Molekylær formel C12H27Ge
Molekylvægt (g/mol) 243.978
MDL nummer MFCD00077987
InChI nøgle UMRPCNGKANTZSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylgermane, tributylgermylradical, tri-n-butylgermanium, hydride
PubChem CID 6327830
IUPAC navn tributylgermanium
SMIL CCCC[Ge](CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butylgermanium hydride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.92 g/mL
Kogepunkt 123 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.4508
Mængde 1 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Ikke blandbar.
Formel vægt 244.95
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske