Få mere at vide
Tri-n-butylamin, 98%
Artikelnummer. 11472657
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472657 10,000 mL 10000ml
11452657 500 mL 500ml
11462657 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14868.0D
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185,355 g/mol
Tri-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af faseoverførselskatalysatorer som tributylmethylammoniumchlorid og tributylbenzylammoniumchlorid. Det bruges også i lægemidler, landbrugskemikalier, overfladeaktive stoffer, smøremiddeladditiver, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer. Det fungerer som en katalysator og som et opløsningsmiddel i organiske synteser og polymerisationsreaktioner. Det fungerer som en stærk base anionbytter, syreacceptor, inhibitor i hydrauliske væsker og et emulgeringsmiddel. Yderligere bruges det til at fremstille fotografiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af faseoverførselskatalysatorer som tributylmethylammoniumchlorid og tributylbenzylammoniumchlorid. Det bruges også i lægemidler, landbrugskemikalier, overfladeaktive stoffer, smøremiddeladditiver, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer. Det fungerer som en katalysator og som et opløsningsmiddel i organiske synteser og polymerisationsreaktioner. Det fungerer som en stærk base anionbytter, syreacceptor, inhibitor i hydrauliske væsker og et emulgeringsmiddel. Yderligere bruges det til at fremstille fotografiske kemikalier.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol, ethylether og de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-82-9
Molekylær formel C12H27N
Molekylvægt (g/mol) 185.355
MDL nummer MFCD00009431
InChI nøgle IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC navn N,N-dibutylbutan-1-amin
SMIL CCCCN(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butylamine
Smeltepunkt <-70 °C
Tæthed 0.778
pH 10.6
Kogepunkt 216 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel [CH3(CH2)3]3N
Brydningsindeks 1.429
Mængde 10,000 mL
FN nummer UN2542
Beilstein 1698872
Merck Index 14,9618
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, ethanol, ethylether og de fleste organiske opløsningsmidler. Ublandelig med vand.
Formel vægt 185.36
Procent renhed 98%