Få mere at vide
Tri-n-butylamin, 98%
Beskrivelse
Tri-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af faseoverførselskatalysatorer som tributylmethylammoniumchlorid og tributylbenzylammoniumchlorid. Det bruges også i lægemidler, landbrugskemikalier, overfladeaktive stoffer, smøremiddeladditiver, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer. Det fungerer som en katalysator og som et opløsningsmiddel i organiske synteser og polymerisationsreaktioner. Det fungerer som en stærk base anionbytter, syreacceptor, inhibitor i hydrauliske væsker og et emulgeringsmiddel. Yderligere bruges det til at fremstille fotografiske kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-butylamin er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af faseoverførselskatalysatorer som tributylmethylammoniumchlorid og tributylbenzylammoniumchlorid. Det bruges også i lægemidler, landbrugskemikalier, overfladeaktive stoffer, smøremiddeladditiver, vulkaniseringsacceleratorer og farvestoffer. Det fungerer som en katalysator og som et opløsningsmiddel i organiske synteser og polymerisationsreaktioner. Det fungerer som en stærk base anionbytter, syreacceptor, inhibitor i hydrauliske væsker og et emulgeringsmiddel. Yderligere bruges det til at fremstille fotografiske kemikalier.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol, ethylether og de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butylamine |
| Smeltepunkt | <-70 °C |
| Tæthed | 0.778 |
| pH | 10.6 |
| Kogepunkt | 216 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]3N |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |