Få mere at vide
Tri-n-butylallylphosphonium Bromid, TRC
Artikelnummer. 30456909
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456909 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7732405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butylallylphosphonium Bromide
CAS 55894-18-3
Molekylær formel C15H32BrP
Mængde 5 g
Synonym Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
IUPAC navn allyltributylfosfoniumbromid
Molekylvægt (g/mol) 323.29
Formel vægt 322.14