Få mere at vide
Tri-n-butyl(vinyl)tin, 96%
Artikelnummer. p-7048087
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329066
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20215.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7486-35-3 | C14H30Sn | 317.104 g/mol
Tributyl(vinyl)tin bruges som reagens i den palladiumkatalyserede syntese af allyl- og benzylethere. Det er også en vinylnukleofil for bromacetylen og bromoaromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tributyl(vinyl)tin bruges som reagens i den palladiumkatalyserede syntese af allyl- og benzylethere. Det er også en vinylnukleofil for bromacetylen og bromoaromater.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7486-35-3
Molekylær formel C14H30Sn
MDL nummer MFCD00009421
InChI nøgle QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl vinyl tin, vinyltributyltin, vinyltributylstannane, tributyl vinyl stannane, tributyl ethenyl stannane, stannane, tributylethenyl, vinyltributyl tin, stannane, tributylvinyl, tributylstannylethylene, vinyltri-n-butyltin
PubChem CID 81998
IUPAC navn tributyl(ethenyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl(vinyl)tin
Tæthed 1.085
Kogepunkt 104°C to 106°C (3.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3537662
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Molekylvægt (g/mol) 317.104
Formel vægt 317.11
Procent renhed 96%