Få mere at vide
Tri-n-butylfosfit, 94%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tributylphosphit kan anvendes som modelsmøremiddeladditiv, og dets overfladekemi på Fe3O4 i ultrahøjt vakuum undersøges. Det bruges som smøremidler, konserveringsmidler, varmestabilisatorer af forstærker.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig
at blande i vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butyl phosphite |
| Smeltepunkt | -80 °C |
| Tæthed | 0.915 |
| Kogepunkt | 125 °C til 128 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1703866 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Vis mere |