Få mere at vide
Tri-n-butylfosfit, 94%
Produktkod. 11353456
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11353456 100 mL 100ml
11363456 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11353456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14307.AE
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 102-85-2 | C12H27O3P | 250,319 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Tributylphosphit kan anvendes som modelsmøremiddeladditiv, og dets overfladekemi på Fe3O4 i ultrahøjt vakuum undersøges. Det bruges som smøremidler, konserveringsmidler, varmestabilisatorer af forstærker.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig
at blande i vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-85-2
Molekylær formel C12H27O3P
Molekylvægt (g/mol) 250.319
MDL nummer MFCD00009437
InChI nøgle XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
PubChem CID 7623
IUPAC navn tributylphosphit
SMIL CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl phosphite
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 0.915
Kogepunkt 125°C to 128°C (10 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 100 mL
Beilstein 1703866
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 250.32
Procent renhed 94%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.