Få mere at vide
Tri-n-butylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tri-n-butylphosphat bruges som opløsningsmiddel til udskæring og rensning af sjældne jordarters metaller og som en flammehæmmende komponent i flyhydraulikvæske. Det er involveret i dannelsen af stabile hydrofobe komplekser med nogle metaller. Det bruges også som et skumdæmperadditiv i cementhuse til oliebrønde, som et anti-luft-medrivningsadditiv til belægninger og gulvbelægninger og som opløsningsmiddel i atombrændselsbehandling. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i blæk, syntetiske harpikser, gummier og klæbemidler. Derudover bruges det som blødgører for celluloseestere som nitrocellulose og celluloseacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-butylphosphat bruges som opløsningsmiddel til udskæring og rensning af sjældne jordarters metaller og som en flammehæmmende komponent i flyhydraulikvæske. Det er involveret i dannelsen af stabile hydrofobe komplekser med nogle metaller. Det bruges også som et skumdæmperadditiv i cementhuse til oliebrønde, som et anti-luft-medrivningsadditiv til belægninger og gulvbelægninger og som opløsningsmiddel i atombrændselsbehandling. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i blæk, syntetiske harpikser, gummier og klæbemidler. Derudover bruges det som blødgører for celluloseestere som nitrocellulose og celluloseacetat.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, benzen, carbondisulfid og ethanol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butyl phosphate |
| Smeltepunkt | -80 °C |
| Tæthed | 0.977 |
| Kogepunkt | 155 °C til 156 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 152 °C (305 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 250 mL |
| Beilstein | 1710584 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tri-n-butyl phosphate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate