Få mere at vide
Tri-n-butylphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413097
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413097 1000 mL 1000ml
11423097 250 mL 250ml
11433097 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16084.AU
 Begrænset vare
På lager
Tri-n-butylphosphat bruges som opløsningsmiddel til udskæring og rensning af sjældne jordarters metaller og som en flammehæmmende komponent i flyhydraulikvæske. Det er involveret i dannelsen af stabile hydrofobe komplekser med nogle metaller. Det bruges også som et skumdæmperadditiv i cementhuse til oliebrønde, som et anti-luft-medrivningsadditiv til belægninger og gulvbelægninger og som opløsningsmiddel i atombrændselsbehandling. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i blæk, syntetiske harpikser, gummier og klæbemidler. Derudover bruges det som blødgører for celluloseestere som nitrocellulose og celluloseacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butylphosphat bruges som opløsningsmiddel til udskæring og rensning af sjældne jordarters metaller og som en flammehæmmende komponent i flyhydraulikvæske. Det er involveret i dannelsen af stabile hydrofobe komplekser med nogle metaller. Det bruges også som et skumdæmperadditiv i cementhuse til oliebrønde, som et anti-luft-medrivningsadditiv til belægninger og gulvbelægninger og som opløsningsmiddel i atombrændselsbehandling. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i blæk, syntetiske harpikser, gummier og klæbemidler. Derudover bruges det som blødgører for celluloseestere som nitrocellulose og celluloseacetat.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, benzen, carbondisulfid og ethanol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-73-8
Molekylær formel C12H27O4P
Molekylvægt (g/mol) 266.32
MDL nummer MFCD00009436
InChI nøgle STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC navn tributylphosphat
SMIL CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl Phosphate
Smeltepunkt °C til 80 °C
Tæthed 0.977
Kogepunkt 155 °C til 156 °C (10 mm)
Flammepunkt 152 °C (305 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.424
Mængde 1000 mL
Beilstein 1710584
Merck Index 14,9618
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, benzen, kulstofdisulfid og ethanol. Let blandet med vand.
Formel vægt 266.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske