Få mere at vide
Tri-n-butyl-d27 Phosphate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tributyl phosphate-d27 |
| CAS | 61196-26-7 |
| Molekylær formel | C12 D27 O4 P |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-ol, phosphate (3:1) (9 CI), Tributyl Phosphate D27 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tris(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.48 |
| Formel vægt | 293.334 g/mol |
| Vis mere |