Få mere at vide
Tri-n-butylcitrat, 99%
Artikelnummer. 11483983
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483983 1000 g 1000g
11493983 50 g 50g
11403993 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10266.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360,45 g/mol
Tri-n-butylcitrat anvendes i pudsemidler, blæk, nitrocelluloselakker, som anti-skummiddel og som blødgører. Det bruges også som malingsadditiver, belægningsadditiver og proceshjælpemidler. Ud over dette tilsættes det til zein-filmen for at forbedre dens mekaniske egenskaber til industriel forarbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butylcitrat anvendes i polermidler, blæk, nitrocelluloselakker, som antiskummiddel og som blødgører. Det bruges også som malingsadditiver, belægningsadditiver og proceshjælpemidler. Ud over dette tilsættes det til zein-filmen for at forbedre dens mekaniske egenskaber til industriel forarbejdning.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-94-1
Molekylær formel C18H32O7
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00027217
InChI nøgle ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC navn tributyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl citrate
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 325 °C
Flammepunkt 157 °C (315 °F)
Lugt Svag
Brydningsindeks 1.444
Mængde 1000 g
Beilstein 1806072
Merck Index 14,1564
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 360.45
Procent renhed 99%