Få mere at vide
Tri-n-butyl Borate, TRC
Artikelnummer. 30454713
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30454713 25 g
1 options
Artikelnummer. 30454713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77336025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl Borate
CAS 688-74-4
Molekylær formel C12H27BO3
Mængde 25 g
Synonym Butyl Borate, Boron Tri-n-butoxide, Tri-n-butoxyboraneTributoxyboron, Tributyl Orthoborate, Tris(butoxy)borane
InChI formel InChI=1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMIL CCCCOB(OCCCC)OCCCC
IUPAC navn tributylborat
Molekylvægt (g/mol) 230.15
Formel vægt 230.2053