Få mere at vide
Tri-n-butyl borat, 98%
Artikelnummer. 11469576
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469576 2500 mL 2500ml
11449576 100 mL 100ml
11459576 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19322.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688-74-4
Molekylær formel C12H27BO3
Molekylvægt (g/mol) 230.155
MDL nummer MFCD00009434
InChI nøgle LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC navn tributylborat
SMIL B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl borate
Smeltepunkt <-70 °C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 230 °C til 235 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Brydningsindeks 1.4095
Mængde 2500 mL
Beilstein 1703865
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 230.16
Procent renhed 98%