Få mere at vide
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 95%
Beskrivelse
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin anvendes til prenylering af ethylpropiolat. Det er også involveret i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin anvendes til prenylering af ethylpropiolat. Det er også involveret i kemisk forskning.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin |
| Tæthed | 1.042 |
| Kogepunkt | 283 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Beilstein | 3588742 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 359.19 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tributyl(3-methyl-2-buten-1-yl)stannane