Få mere at vide
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 95%
Artikelnummer. 11309066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309066 1 g 1g
11319066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20214.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53911-92-5 | C17H36Sn | 359,185 g/mol
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin anvendes til prenylering af ethylpropiolat. Det er også involveret i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin anvendes til prenylering af ethylpropiolat. Det er også involveret i kemisk forskning.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53911-92-5
Molekylær formel C17H36Sn
Molekylvægt (g/mol) 359.185
MDL nummer MFCD01863649
InChI nøgle XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
PubChem CID 2734722
IUPAC navn tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Tæthed 1.042
Kogepunkt 283 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3588742
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 359.19
Procent renhed 95%