Få mere at vide
Tri-iso-propyl-d21-phosphine Carbon Disulfide Complex, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(isopropyl)phosphine-D21 Carbon Disulfide Complex |
| CAS | 1219798-41-0 |
| Molekylær formel | C9 D21 P . C S2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phosphine, tris[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-, compd. with carbon disulfide (1:1) (ACI), Tri-iso-propyl-d21-phosphine carbon disulfide complex, Tri(isopropyl)phosphine-D21 carbon disulfide complex, Tri(isopropyl-d7)phosphine carbon disulfide complex |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H21P.CS2/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1-3/h7-9 H,1-6H3;/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7 D,8 D,9 D; |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(P(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].S=C=S |
| IUPAC navn | methanedithione;tris(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.507 |
| Formel vægt | 257.214 g/mol |
| Vis mere |