Få mere at vide
Sampling Systems Tri Ferrule-flaske
Artikelnummer. 31703046 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31703046 100 mL
31703045 1 mL
31703040 10 mL
31703041 2 mL
31703044 25 mL
31703042 5 mL
31703043 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31703046 Leverandør Sampling Systems Leverandørnr. A816100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1558.70 DKK
    1113.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 445.35 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Udvalget Sampling Systems af Tri Ferrule-flasker er perfekt til opbevaring af små mængder pulver og væsker.
  • Disse højkvalitetsbeholdere er ideelle, når du har brug for en lille lufttæt beholder. De fås i et bredt udvalg af størrelser fra 1 ml til 100 ml.
  • Som standard leveres beholderen komplet med låg, klemme og silikoneforsegling. EPDM, Viton, og PTFE-pakninger er også tilgængelige.
  • Let at bruge
  • Det sprækkefri design og den høje kvalitet af finish betyder, at de er nemme at rengøre i overensstemmelse med GMP.
  • Kvalitet - lavet af højpoleret 316L rustfrit stål.
  • Hurtig levering - Over 1 million varer på lager. Blev leveret næsten overalt inden for 1-2 dage.
  • Køb med selvtillid – Over 10.000 tilfredse kunder verden over.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)
Lukning inkluderet Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Metalopbevaringsflaske