Beskrivelse
- Disse højkvalitetsbeholdere er ideelle, når du har brug for en lille lufttæt beholder. De fås i et bredt udvalg af størrelser fra 1 ml til 100 ml.
- Som standard leveres beholderen komplet med låg, klemme og silikoneforsegling. EPDM, Viton, og PTFE-pakninger er også tilgængelige.
- Let at bruge
- Det sprækkefri design og den høje kvalitet af finish betyder, at de er nemme at rengøre i overensstemmelse med GMP.
- Kvalitet - lavet af højpoleret 316L rustfrit stål.
- Hurtig levering - Over 1 million varer på lager. Blev leveret næsten overalt inden for 1-2 dage.
- Køb med selvtillid – Over 10.000 tilfredse kunder verden over.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0338 oz. |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Cylindrisk |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Produkttype | Metalopbevaringsflaske |