Få mere at vide
Tri(ethylenglycol) di-p-toluensulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490877 10 g 10g
11400887 50 g 50g
11410887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23279.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19249-03-7 | C20H26O8S2 | 458.54 g/mol
Tri(ethylenglycol)di-p-toluensulfonat anvendes i syntesen af 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl]ethanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri(ethylenglycol) di-p-toluensulfonat anvendes i syntesen af 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl]ethanon.
Opløselighed
Opløselig i ethanol.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19249-03-7
Molekylær formel C20H26O8S2
Molekylvægt (g/mol) 458.54
MDL nummer MFCD00048096
InChI nøgle KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 316652
IUPAC navn 2-[2-[2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyethoxy]ethoxy]ethyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 458.55
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)