Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med almindeligt anvendte syrer, alkalier og opløsningsmidler |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |