Få mere at vide
Fisherbrand™ Tri-hjørnede bæger af polypropylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med almindeligt anvendte syrer, alkalier og opløsningsmidler |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |