Få mere at vide
Fisherbrand™ Tri-hjørnet bæger
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 115 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med almindeligt anvendte syrer, alkalier og opløsningsmidler |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Inkluderer | Med tre drypfri hældetude |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |