Beskrivelse
- Forfilter før kritiske membranfiltre
- Generer turbulens for forbedret masse- eller varmeoverførsel
- Rens i kromatografiapplikationer
- PTFE-pakninger tilbyder den bedste kemiske kompatibilitet
- Enestående modstandsdygtighed over for høje temperaturer, korrosion og spændingsrevner
- PTFE-pakninger vil opfylde de højeste krav inden for farmaceutiske, fødevare- og kemiske anvendelser
- Brug pakninger ved temperaturer fra -450 til +550 °F (-268 til +288 °C)
- Skærmpakninger er designet til at kunne udskiftes med standard sanitære klemmepakninger
- Pakninger fås i platinhærdet silikone, Viton™ , EPDM, PTFE og Tuf-Steel i maskestørrelser på 10, 20, 40, 60 og 100
- Skærmnet er konstrueret af 316L SS
- Pakninger mødes USP Klasse VI, USDA, 3-A og cGMP kriterier
- FDA-kompatibel
- Alle pakninger er fri for animalske ingredienser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PTFE pakning, 100 MESH, størrelse: 1 tommer. |
| Materiale | PTFE |
| Format | 140 mikron |