Få mere at vide
Tri-Calcium Di-Orthophosphate, Pure, Precipitated, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040050 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10040050 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10040050 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/1960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1670°C
CAS 7758-87-4
Farve White
pH 7
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Ca3O8P2
MDL nummer 15984
InChI nøgle QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMIL [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC navn tricalcium diphosphate
Molekylvægt (g/mol) 310.17
Formel vægt 310.17g/mol
Emballage Plastic powder jar