Få mere at vide
Tri-ammoniumcitrat, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10498200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
25 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498200 500 g Plast pulver krukke 500g
10375260 1 kg Plast pulver krukke 1kg
12414310 25 kg Plastfad 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10498200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4080/53
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-72-8
Molekylær formel C6H17N3O7
Molekylvægt (g/mol) 243.22
MDL nummer 36406
InChI nøgle YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 185 °C
Farve Hvid
pH 7 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 243,22 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, triammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.