Få mere at vide
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10528800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10528800 250 g 250g
10538800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4082/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-72-8
Molekylær formel C6H17N3O7
Molekylvægt (g/mol) 243.22
MDL nummer 36406
InChI nøgle YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 185°C
Farve White
pH 7 to 8
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 243.22g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, triammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.