Få mere at vide
Tri-allate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327860
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327860 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30327860 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA17630000AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triallate
CAS 2303-17-5
Analyt- eller komponentnavne Triallate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 Cl3 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propene-1-thiol, 2,3,3-trichloro-, diisopropylcarbamate (8CI), Carbamic acid, diisopropylthio-, S-(2,3,3-trichloroallyl) ester (7CI, 8CI), Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester (9CI), 2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Avadex BW, CP 23426, Dipthal, Far-Go, MeSH ID: D014214, NSC 379698, S-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate, S-2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Triallate, Triamyl, Trillate
InChI formel InChI=1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn S-(2,3,3-trichloroprop-2-enyl) N,N-di(propan-2-yl)carbamothioate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 304.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 303.0018 g/mol