missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tri(4-phenylbutyryl)glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(4-phenylbutyryl)glycerol |
| CAS | 611168-24-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C33H38O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic Acid 1,1',1''-(1,2,3-Propanetriyl) Ester, Benzenebutanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerol Phenylbutyrate, HPN 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38O6/c34-31(22-10-19-27-13-4-1-5-14-27)37-25-30(39-33(36)24-12-21-29-17-8-3-9-18-29)26-38-32(35)23-11-20-28-15-6-2-7-16-28/h1-9,13-18,30H,10-12,19-26H2 |
| SMIL | O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | 2,3-bis(4-phenylbutanoyloxy)propyl 4-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.65 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?