Få mere at vide
Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2 |
| Formel vægt | 305.1504 |