Få mere at vide
Tri(2-furyl)phosphine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(2-furyl)phosphine |
| CAS | 5518-52-5 |
| Molekylær formel | C12H9O3P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Tri-2-furanylphosphine, Tri-2-furylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(2-furyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9O3P/c1-4-10(13-7-1)16(11-5-2-8-14-11)12-6-3-9-15-12/h1-9H |
| SMIL | o1cccc1P(c2occc2)c3occc3 |
| IUPAC navn | tris(furan-2-yl)phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.17 |
| Formel vægt | 232.0289 |