Få mere at vide
Tri-(2-furyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13408508 5 g Glasflaske 5g
10582081 250 mg Glass bottle 250mg
10157993 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408508 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294800050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5518-52-5
Molekylær formel C12H9O3P
Molekylvægt (g/mol) 232.18
MDL nummer MFCD00151857
InChI nøgle DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
IUPAC navn tris(furan-2-yl)phosphan
SMIL O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-(2-furyl)phosphine
Navn note 98%
Smeltepunkt 61.0°C to 64.0°C
Kogepunkt 136.0°C (4.0 mmHg)
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 232.18
Procent renhed 98%