Få mere at vide
Tri(2-furyl)phosphine, 97%
Artikelnummer. 11338046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338046 250 mg 250mg
11318046 1 g 1g
11328046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13329.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5518-52-5
Molekylær formel C12H9O3P
Molekylvægt (g/mol) 232.18
MDL nummer MFCD00151857
InChI nøgle DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
IUPAC navn tris(furan-2-yl)phosphan
SMIL O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(2-furyl)phosphine
Smeltepunkt 59°C to 64°C
Kogepunkt 136°C (4 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 1577564
Formel vægt 232.18
Procent renhed 97%