Få mere at vide
TRi-1, MedChemExpress
Beskrivelse
TRi-1 is a potent, specific and irreversible inhibitor of cytosolic thioredoxin reductase 1 (TXNRD1), with an IC50 of 12 nM. TRi-1 has little mitochondrial toxicity for anticancer therapy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRi-1 |
| CAS | 246020-68-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H9ClN2O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (190.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=[N+](C1=CC=C(OC)N=C1S(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.73 |
| Formel vægt | 328.73 |
| Vis mere |