Få mere at vide
Emma Safety Footwear Treviso sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998151
Skift visning
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998151 48 1 par
15908151 39 1 par
15918151 40 1 par
15928151 41 1 par
15938151 42 1 par
15948151 43 1 par
15958151 44 1 par
15968151 45 1 par
15978151 46 1 par
15988151 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15998151 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM10509248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.77 DKK
    840.00 DKK / 1 par
    Spare 585.77 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Den fodtilsluttende pasform giver brugeren en naturlig let og luftig følelse på foden. Vandtæt overdel og en vævet indersål gør skoene praktisk talt penetrationssikre. Ydersålen i 100 % nitrilgummi afviser væsker, skadelige eller på anden måde, og giver ekstra greb på næsten alle overflader.
  • O3-Arbejdssko uden ståltåkappe med sålplade
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Nitrilgummi varmebestandig ydersål
  • Metalfri
  • Kromfri foring
  • ESD certificeret
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20347:2012
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Treviso
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 48