Få mere at vide
Emma Safety Footwear Treviso sikkerhedssko
Beskrivelse
- O3-Arbejdssko uden ståltåkappe med sålplade
- Fuldnarvet læder konstruktion
- Nitrilgummi varmebestandig ydersål
- Metalfri
- Kromfri foring
- ESD certificeret
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20347:2012 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Treviso |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 43 |