Få mere at vide
Emma Safety Footwear Treviso sikkerhedssko
Artikelnummer. 15918151
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15918151
Brand: Emma Safety Footwear MM10509240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den fodtilsluttende pasform giver brugeren en naturlig let og luftig følelse på foden. Vandtæt overdel og en vævet indersål gør skoene praktisk talt penetrationssikre. Ydersålen i 100 % nitrilgummi afviser væsker, skadelige eller på anden måde, og giver ekstra greb på næsten alle overflader.
  • O3-Arbejdssko uden ståltåkappe med sålplade
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • Nitrilgummi varmebestandig ydersål
  • Metalfri
  • Kromfri foring
  • ESD certificeret
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20347:2012
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Treviso
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 40