Få mere at vide
Tretinoin, Mikromol™
Artikelnummer. 18091860
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18091860 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091860 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1110.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tretinoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tretinoin
CAS 302-79-4
Analyt- eller komponentnavne Tretinoin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tretinoin, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid, Retinoic acid, Isotretinoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SMIL C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyre
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Mængde 250 mg
Formel vægt 300,2089 g/mol