Få mere at vide
Tretazicar (>94%), TRC
Artikelnummer. 30457272
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457272 50 mg
30449940 10 mg
30451166 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT71980050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21919-05-1
Molekylær formel C9H8N4O5
Molekylvægt (g/mol) 252.18
Synonym 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 2,4-Dinitro-5-ethyleneiminobenzamide, 2,4-Dinitroethyleneiminobenzamide, 5-(1-Aziridinyl)-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridino-2,4-dinitrobenzamide, 5-Aziridinyl-2,4-dinitrobenzamide, CB 1954, NSC 115829
IUPAC navn 5-(aziridin-1-yl)-2,4-dinitrobenzamid
SMIL NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tretazicar
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
Formel vægt 252.0495