Få mere at vide
Tretazicar (>94%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tretazicar |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14) |
| Formel vægt | 252.0495 |