Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Treprostinil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18714069
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18714069 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18714069 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5349/10
Potent prostacyclin (PGI2) analog
Treprostinil is a potent prostacyclin (PGI2) analog (EC50 values are 0.6, 1.9 and 6.2 nM at DP1, IP and EP2 receptors respectively). Causes vasodilation of human pulmonary arteries and inhibits NFκB nuclear translocation in human alveolar macrophages in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,3a,4,9,9a-Hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]acetic acid
CAS 81846-19-7
Mængde 10 mg
Mål Prostanoid Receptor Agonists
Molekylær formel C23H34O5
Formel vægt 390.51
Renhed >98%